Läs mer
Gibco™ B-27™ Supplement (50X), serumfritt
Produktkod. p-7180313
Change view
Kvantitet:
10 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11530536 10 ml 10ml
15360284 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11530536 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 17504044
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Används för att stödja tillväxt med låg eller hög densitet och livskraft på kort eller lång sikt av hippocampus- och CNS-neuroner. Gibco™ B27™ Supplement, Serum Free är lämpligt för användning i de flesta neuronala celltillämpningar.
Det mest citerade neuronala cellodlingstillskottet, B-27 Supplement är ett optimerat serumfritt tillskott som används för att stödja tillväxt med låg eller hög densitet och kort- eller långtidslivsduglighet hos embryonala, postnatala och vuxna hippocampus- och andra CNS-neuroner. B-27 Supplement tillhandahålls som en 50X vätska och är avsedd för användning med Neurobasal Medium eller Neurobasal-A Medium för neuronal cellodling utan behov av ett astrocytematarlager.
  • Tillhandahålls som 50X-vätska
  • Används med Neurobasal™ Medium för neuronal cellodling
  • Testad i tillväxtanalys med användning av råtta (Sprague Dawley) embryonala hippocampala neuroner
  • Testad även för endotoxin vid en 1X-koncentration
Beställningsinfo
Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -20 °C) och skyddas mot ljus.
Celltyp Neurala celler
Klassificering Serumfritt
Koncentration 50 X
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Vätska
Produkttyp Cellodlingstillskott
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
pH 6 till 8
Produktlinje B-27
Kvantitet 10 ml
Frakt skick Torr is
Källa Serumfritt
Testad för Endotoxin, Prestanda, Sterilitet, Mykoplasma