Läs mer
Gibco™ B-27™ Tillägg, minus insulin
Produktkod. 15285074 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15285074 10 ml 10ml
15420874 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15285074 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1895601
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
B-27™ Tillägg, minus insulin
B-27 Supplement är lämpligt för användning i de flesta neuronala cellapplikationer. För andra applikationer tillhandahåller vi alternativa formuleringar av B-27 Komplettera och Neurobasal media.
För etablerade protokoll med hjälp av B-27 Komplettera, få tillgång till vår Gibco Neurobiologi Protocol Handbook .
Visa publikationer med hjälp av Gibco neurobiologiprodukter hos oss Gibco CellCite .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -20 °C). Skydda från ljus.
Celltyp Neurala celler
Klassificering Serumfritt
Koncentration 50 X
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Vätska
Produkttyp Cellodlingstillskott
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt 13485-standarden ISO
Produktlinje B-27
Kvantitet 10 ml
Frakt skick Torr is
Källa Serumfritt
Testad för Endotoxin, Prestanda, Sterilitet, Mykoplasma