Läs mer
Gibco™ B-27™ Tillägg, minus insulin
Produktkod. 15420874 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15420874 100 ml 100ml
15285074 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15420874 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1895602
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
B-27™ Tillägg, minus insulin
B-27 Supplement är lämpligt för användning i de flesta neuronala cellapplikationer. För andra applikationer tillhandahåller vi alternativa formuleringar av B-27 Komplettera och Neurobasal media.
För etablerade protokoll med hjälp av B-27 Komplettera, få tillgång till vår Gibco Neurobiologi Protocol Handbook .
Visa publikationer med hjälp av Gibco neurobiologiprodukter hos oss Gibco CellCite .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -20 °C) och skyddas mot ljus.
Celltyp Neurala celler
Klassificering Serumfritt
Koncentration 50 X
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Vätska
Produkttyp Cellodlingstillskott
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Produktlinje B-27
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Torr is
Källa Serumfritt
Testad för Endotoxin, Prestanda, Sterilitet, Mykoplasma