Läs mer
Gibco™ B-27™ Tillägg, minus insulin
Produktkod. p-7075644
Kvantitet:
10 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
Produktkod. 15285074
Brand: Gibco™ A1895601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
B-27™ Tillägg, minus insulin
B-27 Supplement är lämpligt för användning i de flesta neuronala cellapplikationer. För andra applikationer tillhandahåller vi alternativa formuleringar av B-27 Komplettera och Neurobasal media.
För etablerade protokoll med hjälp av B-27 Komplettera, få tillgång till vår Gibco Neurobiologi Protocol Handbook .
Visa publikationer med hjälp av Gibco neurobiologiprodukter hos oss Gibco CellCite .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -20 °C). Skydda från ljus.
Celltyp Neurala celler
Klassificering Serumfritt
Koncentration 50 X
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Vätska
Produkttyp Cellodlingstillskott
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Tillverkningskvalitet cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinje B-27
Kvantitet 10 mL
Frakt skick Torr is
Källa Serumfritt
Testad för Endotoxin, Prestanda, Sterilitet, Mykoplasma