Läs mer
b,4-Dihydroxybenzenepropanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta,4-Dihydroxybenzenepropanoic Acid |
| CAS | 69098-04-0 |
| Molekylformel | C9H10O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-(p-Hydroxyphenyl)hydracrylic Acid, 4-HPHPA |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13) |
| LEDER | OC(CC(=O)O)c1ccc(O)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.17 |
| Formel vikt | 182.0579 |