Läs mer
Brady™ B-422 polyesteretiketter för BBP33 och i3300 skrivare
Produktkod. 16688203
Change view
Typ av lim:
Permanent akryl, Permanent
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Typ av lim unitSize
16688203 Permanent akryl, Permanent Paket med 500
1 options
Produktkod. 16688203 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 133826
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyesteretiketter med permanent, gummibaserat klister för användning med B33-serien.
  • Permanent gummilim
  • Nötningsbeständig
  • För släta, grova eller mycket strukturerade ytor
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad UL Recognized, CSA Accepted, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Die-cut
Material Polyester (B-422)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, utrustningsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) BradyPrinter i3300 och i5300 industriella etikettskrivare, BBP ™33 skylt- och etikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 500 Labels/Box
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40°F to +212°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0.004 in.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 54 mm
Mått (LxB) 50,80 x 76,2 mm
Längd (engelska) 2 in.
Bredd (engelska) 3 in.
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Höjd (engelska) 2 in.
Höjd (metrisk) 50.8 mm
Alternativt artikelnummer B33-19-422