Läs mer
Brady™ B-423 Polyester termisk överföringsetiketttejp
Produktkod. 11563734 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11563734 Vitt 1 rulle
1 options
Produktkod. 11563734 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 030151
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utskrivbara polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Permanent lim
  • För släta ytor
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad UL, CSA och AGA godkända
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Kontinuerligt
Material Polyester (B-423)
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering, lagermärkning
För användning med (utrustning) BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kärnskrivare; i7500
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Modell THT-21-423
Antal per förpackning 1 Rullning / Kast
Kvantitet 1 Tejp
Storlek 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,003 tum
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Mått (L x B) 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Längd (metrisk) 91.4 m
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 76.20 mm
Alternativt artikelnummer THT-21-423