Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Etiketter och etiketttillverkare
- Anpassade förtryckta etiketter
- Brady™ B-423 Termiska överföringsetiketter i polyester
Brady™ B-423 Termiska överföringsetiketter i polyester
Produktkod. 11593764
Change view
Höjd (metrisk):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
31,8 mm
Etiketter per rad:
1
2
3
4
5
7
12
Vertikal upprepning (metrisk):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Bredd (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
26 product options available for selection
| Produktkod. | Höjd (metrisk) | Etiketter per rad | Vertikal upprepning (metrisk) | Bredd (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11593764 | 3,2 mm | 2 | 6,4 mm | 38,1 mm | 1 rulle |
| 11558254 | 4,8 mm | 1 | 7,3 mm | 25,4 mm | 1 rulle |
| 11589053 | 5,1 mm | 1 | 7,6 mm | 12,7 mm | 1 rulle |
| 11508264 | 5,1 mm | 1 | 7,6 mm | 16,5 mm | 1 rulle |
| 11583704 | 5,1 mm | 4 | 7,6 mm | 16,5 mm | 1 rulle |
| 11598254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 19,1 mm | 1 rulle |
| 11528264 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 22,9 mm | 1 rulle |
| 11599053 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 25,4 mm | 1 rulle |
| 11568254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 31,8 mm | 1 rulle |
| 11578254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 34,9 mm | 1 rulle |
| 11518264 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 50,8 mm | 1 rulle |
| 11543714 | 6,4 mm | 2 | 9,5 mm | 31,8 mm | 1 rulle |
| 11563784 | 6,4 mm | 2 | 9,5 mm | 34,9 mm | 1 rulle |
| 11573704 | 6,4 mm | 3 | 8,9 mm | 22,9 mm | 1 rulle |
| 11513714 | 6,4 mm | 12 | 9,5 mm | 6,4 mm | 1 rulle |
| 11523804 | 9,5 mm | 2 | 12,1 mm | 31,8 mm | 1 rulle |
| 15751427 | 9,5 mm | 3 | 12,1 mm | 25,4 mm | - |
| 11543814 | 9,5 mm | 4 | 12,1 mm | 17,8 mm | 1 rulle |
| 11523784 | 9,5 mm | 7 | 12,1 mm | 9,5 mm | 1 rulle |
| 11573794 | 9,7 mm | 2 | 12,7 mm | 27,9 mm | 1 rulle |
| 16677865 | 10,2 mm | 1 | 12,7 mm | 50,8 mm | - |
| 11523714 | 11,1 mm | 5 | 13,6 mm | 12,7 mm | 1 rulle |
| 11543804 | 12,7 mm | 1 | 15,2 mm | 50,8 mm | 1 rulle |
| 11553704 | 19,1 mm | 2 | 22,2 mm | 38,1 mm | 1 rulle |
| 11583794 | 19,1 mm | 4 | 22,2 mm | 19,1 mm | 1 rulle |
| 16667865 | 31,8 mm | 1 | 34,9 mm | 69,9 mm | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
11593764
Leverantör
Brady™
Leverantörsnummer
030191
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Permanent lim
- För släta ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | UL, CSA och AGA godkända |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Polyester (B-423) |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etiketter |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering, lagermärkning |
| För användning med (utrustning) | BBP ™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus-serien, IP™ Serie, THT 76 mm kärnskrivare |
| Horisontell upprepning (metrisk) | 41.9 mm |
| Etiketter per rad | 2 |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -70 °C |
| Modell | THT-28-423-10 |
| Antal per förpackning | 10000 Label(s) / Roll |
| Kvantitet | 10 000 etiketter |
| Form | Rektangel |
| Storlek | 38.10 mm (W) x 3.18 mm (H) |
| Temperaturområde (engelska) | -94 °F till +230 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -70 °C till +110 °C |
| Tjocklek (engelska) | 0.003 in |
| Tjocklek (metrisk) | 0.076 mm |
| Vertikal upprepning (metrisk) | 6,4 mm |
| Mått (LxB) | 38.10 mm (W) x 3.18 mm (H) |
| Bredd (engelska) | 1.5 in |
| Bredd (metrisk) | 38,1 mm |
| Bredd (engelska) Utskrivbart område | 38.10 mm |
| Bredd (metrisk) Utskrivbart område | 38.10 mm |
| Höjd (engelska) | 0.125 in |
| Höjd (metrisk) | 3,2 mm |
| Höjd (metrisk) Utskrivbart område | 3.2 mm |
| Alternativt artikelnummer | THT-28-423-10 |
| Visa mer Visa mindre |