Läs mer
Brady™ B-427 Självlaminerande vinyl termiska överföringsetiketter
Produktkod. 11524314 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Gult
Vitt, Genomskinlig
Höjd (metrisk):
20 mm
38,1 mm
Vertikal upprepning (metrisk):
26 mm
41,3 mm
Bredd (metrisk):
20 mm
38,1 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Höjd (metrisk) Vertikal upprepning (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11524314 Gult 20 mm 26 mm 20 mm 1 rulle
11579903 Vitt, Genomskinlig 38,1 mm 41,3 mm 38,1 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11524314 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 800538
Beräknad leverans: 16-12-2026
Utskrivbara, självlaminerande vinyletiketter för termotransferskrivare.
  • Permanent akryllim
  • För släta och strukturerade ytor
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Gult
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Självlaminerande vinyl
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elmärkning, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm kärnskrivare
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1000 etiketter
Form Fyrkantig
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 26 mm
Mått (L x B) 20.00 mm (W) x 20.00 mm (H)
Längd (engelska) 0,788 tum
Bredd (engelska) 0,787 tum
Bredd (metrisk) 20 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 20 mm
Höjd (engelska) 0,788 tum
Höjd (metrisk) 20 mm
Alternativt artikelnummer BPTLAB-35-427-YL