Beskrivning
- Permanent akryllim
- För släta och strukturerade ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | UL erkänd |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Färg | Vitt, Genomskinlig |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Stansad |
| Material | Självlaminerande vinyl |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |