Läs mer
Brady™ B-427 Självlaminerande etiketter för vinyltråd
Produktkod. 11573075 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
36,5 mm
57,2 mm
95,3 mm
Etiketter per rad:
1
2
3
Vertikal upprepning (metrisk):
30,2 mm
41,3 mm
60,3 mm
101,6 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Etiketter per rad Vertikal upprepning (metrisk) Förpackningsstorlek
11573075 57,2 mm 2 60,3 mm 1 rulle
11533075 36,5 mm 3 41,3 mm 1 paket
11553075 57,2 mm 1 30,2 mm 1 rulle
11563075 95,3 mm 1 30,2 mm 1 rulle
11543075 95,3 mm 3 101,6 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11573075 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 072014
I lager
Självlaminerande vinyletiketter för tråd- och elmärkning.
  • Permanent akryllim
  • För släta och strukturerade ytor
  • För matt finish
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Permanent akryl
Färg Gult, Genomskinlig
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Självlaminerande vinyl
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) BBP11; BBP12; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kärnskrivare; i7500
Horisontell upprepning (metrisk) 27.94 mm
Etiketter per rad 2
Kvantitet 3000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 60,3 mm
Trådmätare 6 AWG till 0 AWG
Mått (L x B) 2,25 x 1 tum.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Höjd (engelska) 2,25 tum
Höjd (metrisk) 57,2 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 19.1 mm
Alternativt artikelnummer THT-75-427-3-YL