Läs mer
Brady™ B-428 metalliserad polyester termisk överföringsetiketttejp
Produktkod. 11573734 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
76,20 mm (B) x 91,44 m (L)
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11573734 76,20 mm (B) x 91,44 m (L) 1 rulle
1 options
Produktkod. 11573734 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 030152
I lager
Utskrivbara, metalliserade polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Matt finish
  • För släta ytor
  • Värmebeständig med permanent lim
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad UL, CSA och AGA godkända
Typ av lim Permanent akryl
Färg Grå
Avsluta Matte
Formatera Kontinuerligt
Material Metalliserad polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, data, telekommunikation och elmärkning, allmän identifiering, lagermärkning
För användning med (utrustning) BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kärnskrivare; i7500
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Modell THT-21-428
Antal per förpackning 1 Etikett(er) / Roll
Kvantitet 1 Tejp
Storlek 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Temperaturområde (engelska) -40 °F till 248 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0,0047 tum
Tjocklek (metrisk) 0.112 mm
Mått (L x B) 76,20 mm (B) x 91,44 m (L)
Längd (metrisk) 91.4 mm
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 76.20 mm
Alternativt artikelnummer THT-21-428