Läs mer
Brady™ B-428 metalliserad polyester termisk överföringsetikett
Produktkod. 11503714
Höjd (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
50,8 mm
Etiketter per rad:
1
2
3
4
5
Vertikal upprepning (metrisk):
8,9 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
28,6 mm
34,9 mm
54 mm
Bredd (metrisk):
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
76,2 mm
101,6 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11503714
Brand: Brady™ 030122
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utskrivbara, metalliserade polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Matt finish
  • För släta ytor
  • Värmebeständig med permanent lim
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad UL, CSA och AGA godkända
Typ av lim Permanent akryl
Färg Grå
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Metalliserad polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, allmän identifiering, lagermärkning
För användning med (utrustning) BBP ™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus-serien, IP™ Serie, THT 76 mm kärnskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 20.3 mm
Etiketter per rad 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Modell THT-1-428-10
Antal per förpackning 10000 Label(s) / Roll
Kvantitet 10 000 etiketter
Form Rektangel
Storlek 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -40°F to 248°F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0.0047 in
Tjocklek (metrisk) 0.112 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 8,9 mm
Mått (LxB) 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Bredd (engelska) 0.75 in
Bredd (metrisk) 19,1 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 19.05 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 19.1 mm
Höjd (engelska) 0.25 in
Höjd (metrisk) 6,4 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 6.4 mm
Alternativt artikelnummer THT-1-428-10