Läs mer
Brady™ B-428 metalliserad polyester termisk överföringsetikett
Produktkod. 11583694
Höjd (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
50,8 mm
Etiketter per rad:
1
2
3
4
5
Vertikal upprepning (metrisk):
8,9 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
28,6 mm
34,9 mm
54 mm
Bredd (metrisk):
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
76,2 mm
101,6 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11583694
Brand: Brady™ 030110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utskrivbara, metalliserade polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Matt finish
  • För släta ytor
  • Värmebeständig med permanent lim
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad UL, CSA och AGA godkända
Typ av lim Permanent akryl
Färg Grå
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Metalliserad polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, allmän identifiering, lagermärkning
För användning med (utrustning) Flaskor, flaskor och fat, koniska och stora rör, Centrifuger, Eppendorf och PCR-rör, flaskor och rör, flasktoppar
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Modell THT-7-428-3
Antal per förpackning 3000 Label(s) / Roll
Kvantitet 3000 etiketter
Form Rektangel
Storlek 69.85 mm (W) x 31.75 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -40°F to 248°F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0.0047 in
Tjocklek (metrisk) 0.112 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 34,9 mm
Mått (LxB) 69.85 mm (W) x 31.75 mm (H)
Bredd (engelska) 2.75 in
Bredd (metrisk) 69,9 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 69.85 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 69.9 mm
Höjd (engelska) 1.25 in
Höjd (metrisk) 31,8 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 31.8 mm
Alternativt artikelnummer THT-7-428-3