Läs mer
Brady™ B-437 Polyvinylfluorid Självsläckande termiska överföringsetiketter
Beskrivning
- Permanent akryllim
- För släta och strukturerade ytor
- Självsläckande
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863 |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Stansad |
| Material | PVF |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |