Läs mer
Brady™ B-437 Polyvinylfluorid Självsläckande termiska överföringsetiketter
Produktkod. 11583744 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Gult
Vitt
Höjd (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Etiketter per rad:
2
3
3 tvärs över; 10 ner
4
Bredd (metrisk):
15,2 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
31,8 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Höjd (metrisk) Etiketter per rad Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11583744 Vitt 12,7 mm 3 tvärs över; 10 ner 15,2 mm 1 rulle
11563744 Vitt 6,4 mm 3 22,9 mm 1 rulle
11553744 Vitt 6,4 mm 4 19,1 mm 1 rulle
11573744 Vitt 9,5 mm 2 31,8 mm 1 rulle
11503754 Gult 9,5 mm 2 31,8 mm 1 rulle
11513754 Gult 12,7 mm 3 25,4 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11583744 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 030166
Beräknad leverans: 15-12-2026
Utskrivbara, självsläckande etiketter för termotransferskrivare.
  • Permanent akryllim
  • För släta och strukturerade ytor
  • Självsläckande
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material PVF
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering, elektrisk märkning
För användning med (utrustning) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare, i7500
Horisontell upprepning (metrisk) 27.3 mm
Etiketter per rad 3 tvärs över; 10 ner
Kvantitet 10 000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till 275 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +135 °C
Tjocklek (engelska) 0,0036 tum
Tjocklek (metrisk) 0.091 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.24 mm
Mått (L x B) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Längd (engelska) 0,5 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 15,2 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 12,7 mm
Alternativt artikelnummer THT-5-437-10