Läs mer
Brady™ B-484A Polyester termisk överföring permanenta etiketter
Product Code. 11532955 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Höjd (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
50,8 mm
Etiketter per rad:
1
3
Vertikal upprepning (metrisk):
15,2 mm
28,6 mm
54 mm
Bredd (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
Unit Size:
1 rulle
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Höjd (metrisk) Etiketter per rad Vertikal upprepning (metrisk) Bredd (metrisk) Unit Size
11532955 12,7 mm 3 15,2 mm 25,4 mm 1 rulle
11542955 25,4 mm 1 28,6 mm 50,8 mm 1 rulle
11552955 25,4 mm 1 28,6 mm 76,2 mm 1 rulle
11562955 50,8 mm 1 54 mm 76,2 mm 1 rulle
11572955 50,8 mm 1 54 mm 101,6 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11532955 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 062390
I lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Utskrivbara, permanenta polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Hög vidhäftning
  • Akryl självhäftande etiketter
  • Värmebeständig
Tekniske data
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad UL godkänd
Typ av lim Permanent gummi
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Stansad
Material Polyester (B-484A)
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering, lagermärkning
För användning med (utrustning) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare, i7500
Horisontell upprepning (metrisk) 27.3 mm
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Modell THT-5-484-10
Antal per förpackning 10000 Etikett(er) / Roll
Kvantitet 10 000 etiketter
Form Rektangel
Storlek 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -40 °F till 248 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0,003 tum
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15,2 mm
Mått (L x B) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Längd (engelska) 0,5 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25,4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 25.40 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 12,7 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 12.7 mm
Alternativt artikelnummer THT-5-484-10
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.