Läs mer
Brady™ B-489A polyesteretiketter för BBP33 och i3300 skrivare
Produktkod. 16278811
Change view
Höjd (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
Tjocklek (metrisk):
0,1 mm
0,13 mm
Vertikal upprepning (metrisk):
28,6 mm
54 mm
Bredd (metrisk):
50,8 mm
76,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Tjocklek (metrisk) Vertikal upprepning (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
16278811 50,8 mm 0,13 mm 54 mm 76,2 mm -
15529294 25,4 mm 0,13 mm 28,6 mm 50,8 mm Paket med 1500
15934550 50,8 mm 0,1 mm 54 mm 76,2 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16278811 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 142958
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyesteretiketter med permanent, gummibaserat klister för användning med B33-serien.
  • Permanent gummilim
  • Nötningsbeständig
  • För släta, grova eller mycket strukturerade ytor
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad UL Recognized, CSA Accepted, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Gummi
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Polyester (B-489A)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, utrustningsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) BBP ™33, BradyPrinter i3300 och i5300 industriella etikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 500 Labels/Box
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40°F to +248°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0.0051 in.
Tjocklek (metrisk) 0,13 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 54 mm
Mått (L x B) 50.80 x 76.2 mm
Längd (engelska) 2 in.
Bredd (engelska) 3 in.
Bredd (metrisk) 76,2 mm
Höjd (engelska) 2 in.
Höjd (metrisk) 50,8 mm
Alternativt artikelnummer B33-19-489