Läs mer
Brady™ B-652 Polyimid Thermal Transfer Etiketter, 25 mm kärna
Produktkod. 11508744 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
Etiketter per rad:
2
3
5
7
9
15
Vertikal upprepning (metrisk):
8,1 mm
9,4 mm
12,5 mm
14,1 mm
Bredd (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
19,1 mm
31,8 mm
38,1 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Etiketter per rad Vertikal upprepning (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11508744 6,4 mm 5 9,4 mm 19,1 mm 1 rulle
11543115 5,1 mm 5 8,1 mm 16,5 mm 1 rulle
11563115 6,4 mm 2 9,4 mm 38,1 mm 1 rulle
11553115 6,4 mm 3 9,4 mm 31,8 mm 1 rulle
11523115 6,4 mm 15 9,4 mm 6,4 mm 1 rulle
11533115 9,5 mm 9 12,5 mm 9,5 mm 1 rulle
11573115 11,1 mm 7 14,1 mm 12,7 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11508744 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 236700
I lager
Utskrivbara polyimidetiketter med hög temperatur för termotransferskrivare.
  • Permanent akryllim
  • 25 mm liten kärna
  • För släta och strukturerade ytor
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Permanent akryl
Färg Bärnsten
Avsluta Matte
Material Polyimid
Tryckteknik Termisk överföring
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av kretskort
För användning med (utrustning) BBP™11, BBP™12, BradyPrinter PR Plus Series, THT 76 mm Core Printers
Horisontell upprepning (metrisk) 19.1 mm
Etiketter per rad 5
Kvantitet 2500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +280 °C
Tjocklek (metrisk) 0.112 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 9,4 mm
Bredd (metrisk) 19,1 mm
Höjd (metrisk) 6,4 mm
Alternativt artikelnummer BPT-1-652-2.5