Läs mer
Brady™ B-652 Polyimid Thermal Transfer Etiketter, 25 mm kärna
Description
- Permanent akryllim
- 25 mm liten kärna
- För släta och strukturerade ytor
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Bärnsten |
| Avsluta | Matte |
| Material | Polyimid |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Märkning av kretskort, märkning av utrustning |
| För användning med (utrustning) | BBP™11, BBP™12, BradyPrinter PR Plus Series, THT 76 mm Core Printers |
| Horisontell upprepning (metrisk) | 12.7 mm |
| Show More |