Läs mer
Brady™ B-7563 Metalliserad polyester termisk överföringsetikett
Produktkod. 11548754
Change view
Höjd (metrisk):
12,7 mm
19,1 mm
31,8 mm
50 mm
Etiketter per rad:
1
2
3
Vertikal upprepning (metrisk):
15,7 mm
22,1 mm
34,8 mm
53 mm
Bredd (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
69,9 mm
76 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Etiketter per rad Vertikal upprepning (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
11548754 12,7 mm 3 15,7 mm 25,4 mm 1 rulle
11563105 19,1 mm 2 22,1 mm 38,1 mm 1 rulle
11583105 31,8 mm 1 34,8 mm 69,9 mm 1 rulle
11513115 50 mm 1 53 mm 76 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11548754 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 236714
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utskrivbara, metalliserade polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Matt finish
  • För släta ytor
  • Värmebeständig med permanent lim
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad UL erkänd
Typ av lim Permanent akryl
Färg Silver
Avsluta Satin
Material Metalliserad polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter PR Etikettskrivare i Plus-serien, THT 76 mm kärnskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 28.4 mm
Etiketter per rad 3
Kvantitet 2500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +135 °C
Tjocklek (metrisk) 0.075 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15,7 mm
Bredd (metrisk) 25,4 mm
Höjd (metrisk) 12,7 mm
Alternativt artikelnummer BPT-5-7563-2.5