Läs mer
Brady™ B-7569 Förtryckta GHS/CLP kemiska etiketter, L3A Diamond
Kvantitet:
270/rulle
340/Rull
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- BBP ™31 och ™BBP 33 Allmänt identifieringsmaterial
- Tomma etiketter med förtryckta röda diamanter gör att skrivaren kan producera 2-färgs GHS/CLP-etiketter i ett tryckpass
- Finns i tre storlekar, var och en med 6 diamantlayouter som matchar mallar i MarkWare ™Software
- Servicetemperatur: -4 °F till +°180 F; applikationstemperatur: 50 F °till 180 °F
- Genomsnittlig hållbarhet utomhus: 3-5 år
Specifikationer
Specifikationer
| Visa text | Legend: L3A Diamond |
| För användning med (applikation) | Kemisk märkning |
| För användning med (utrustning) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare |
| Kvantitet | 270/rulle |
| Mått (LxB) | 75 x 110 mm (2,95 x 4,33 tum) |
| Alternativt artikelnummer | B30-261-7569-CLP3A |