Läs mer
Brady™ B-7569 Förtryckta GHS/CLP kemiska etiketter, L4B Diamond
Kvantitet:
200/rulle
270/rulle
340/Rull
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- BBP ™31 och ™BBP 33 Allmänt identifieringsmaterial
- Tomma etiketter med förtryckta röda diamanter gör att skrivaren kan producera 2-färgs GHS/CLP-etiketter i ett tryckpass
- Finns i tre storlekar, var och en med 6 diamantlayouter som matchar mallar i MarkWare ™Software
- Servicetemperatur: -4 °F till +°180 F; applikationstemperatur: 50 F °till 180 °F
- Genomsnittlig hållbarhet utomhus: 3-5 år
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | BS5609:1986 2 § och 3 § |
| Beskrivning | Förtryckta GHS/CLP kemiska etiketter för BBP3x-skrivare |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vit med förtryckta röda diamanter |
| Avsluta | Glans |
| Material | Självlaminerande vinyl |
| Visa text | Förklaring: L4B Diamond |
| För användning med (applikation) | Kemisk märkning |
| För användning med (utrustning) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare |
| Etiketter per rad | 1 |
| Visa mer |