Läs mer
Brady™ B-7600 klara kryogena etiketter
Produktkod. 16627763
Change view
Färg:
Genomskinlig
Produktkod. Färg
16627763 Genomskinlig
1 options
Produktkod. 16627763 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 302988
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termotransfer skrivaretiketter lämpliga för kryogena förhållanden.
  • Håll kryogena flaskor, rör och förvaringslådor identifierade genom flera fryscykler för optimal spårbarhet av laboratorieprov
  • Etiketten tillåter visuell kontroll av provinnehållet
  • Tål temperaturer från -191 °C till 121 °C
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Genomskinlig
Avsluta Glans
Formatera Die-cut
Material Polypropen (B-7600)
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän laboratorieidentifikation
För användning med (utrustning) BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter PR Etikettskrivare i Plus-serien, THT 76 mm kärnskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196°C
Antal per förpackning 2500 Labels/Roll
Kvantitet 2500 etiketter
Form Fyrkantig
Temperaturområde (engelska) -321°F to 248°F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0.003 in.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 27.9 mm
Mått (L x B) 25.40 x 25.4 mm
Längd (engelska) 1 in.
Bredd (engelska) 1 in.
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (engelska) 1 in.
Höjd (metrisk) 25.4 mm
Alternativt artikelnummer THT-305-7600-2.5SC