Läs mer
Brady™ B-7606 Termiska överföringsetiketter för papper
Produktkod. 11503135
Höjd (metrisk):
101,6 mm
127 mm
152,4 m
19,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
76,2 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Vertikal upprepning (metrisk):
22,2 mm
41,3 mm
54 mm
79,4 mm
104,8 mm
130,2 mm
155,6 mm
Bredd (metrisk):
57,2 mm
101,6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11503135
Brand: Brady™ 236741
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utskrivbara pappersetiketter för termotransferskrivare.
  • Permanent akryllim
  • 25 mm liten kärna
  • Blank yta
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Glans
Material Papper (B-7606)
Tryckteknik Termisk överföring
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Lagermärkning
För användning med (utrustning) BBP ™11, ™BBP 12 och THT 76 mm kärnskrivare
Etiketter per rad 1
Kvantitet 3000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +50 °C
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 155,6 mm
Bredd (metrisk) 101,6 mm
Höjd (metrisk) 152,4 m
Alternativt artikelnummer BPT-240-605