Läs mer
Brady™ B-7606 Termiska överföringsetiketter för papper
Produktkod. 11523125
Change view
Höjd (metrisk):
19,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
127 mm
152,4 m
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Vertikal upprepning (metrisk):
22,2 mm
41,3 mm
54 mm
79,4 mm
104,8 mm
130,2 mm
155,6 mm
Bredd (metrisk):
57,2 mm
101,6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Form Vertikal upprepning (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
11523125 19,1 mm Rektangel 22,2 mm 57,2 mm Varje
11533125 38,1 mm Rektangel 41,3 mm 101,6 mm Varje
11553125 50,8 mm Rektangel 54 mm 57,2 mm Varje
11563125 76,2 mm Rektangel 79,4 mm 57,2 mm Varje
11583125 76,2 mm Rektangel 79,4 mm 101,6 mm Varje
11573125 101,6 mm Rektangel 104,8 mm 57,2 mm Varje
11593125 101,6 mm Fyrkantig 104,8 mm 101,6 mm Varje
11543125 127 mm Rektangel 130,2 mm 101,6 mm Varje
11503135 152,4 m Rektangel 155,6 mm 101,6 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 11523125 Supplier Brady™ Supplier No. 236733
Only null left
Add to basket
Add to basket
Utskrivbara pappersetiketter för termotransferskrivare.
  • Permanent akryllim
  • 25 mm liten kärna
  • Blank yta
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Glans
Material Papper (B-7606)
Tryckteknik Termisk överföring
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Lagermärkning
För användning med (utrustning) BBP ™11, ™BBP 12 och THT 76 mm kärnskrivare
Etiketter per rad 1
Kvantitet 21 360 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +50 °C
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 22,2 mm
Bredd (metrisk) 57,2 mm
Höjd (metrisk) 19,1 mm
Alternativt artikelnummer BPT-722-075