Läs mer
Brady™ B-7610 Pappersetiketter för farliga ämnen, 25 mm kärna
Produktkod. 16637763 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
85 mm
110 mm
Bredd (metrisk):
55 mm
75 mm
Vertikal upprepning (metrisk):
91 mm
115,4 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Vertikal upprepning (metrisk)
16637763 85 mm 55 mm 91 mm
16647763 110 mm 75 mm 115,4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16637763 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 622318
Beräknad leverans: 06-11-2026
Förtryckta skrivbordsetiketter för CLP-GHS-farliga ämnen.
  • Levereras med förtryckta röda diamanter
  • Redo för dig att skriva ut den nödvändiga varningen, i enlighet med de senaste bestämmelserna
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Rött på vitt
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Papper (B-7610)
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Identifiering av riskkommunikation
För användning med (utrustning) BBP™ 11, BBP™ 12 och BradyPrinter PR Plus Series Etikettskrivare, THT 76 mm Core Printers
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 400 Labels/Roll
Kvantitet 400 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +122 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +50 °C
Tjocklek (engelska) 0,0032 tum
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 91 mm
Mått (L x B) 85 x 55 mm
Längd (engelska) 3,35 tum
Bredd (engelska) 2,17 tum
Bredd (metrisk) 55 mm
Höjd (engelska) 3,35 tum
Höjd (metrisk) 85 mm
Alternativt artikelnummer THTCLP-S-L4B-7610-0.4-SC