Läs mer
Brady™ B-7610 Termoöverföringsetiketter för papper, 76 mm kärna
Produktkod. 11598774 Handla allt Brady Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm Core Printers, i7500
BBP11, BBP12, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm Core Printers, i7500
Höjd (metrisk):
50 mm
55,9 mm
80 mm
159 mm
Bredd (metrisk):
80 mm
104 mm
108 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11598774 BBP11, BBP12, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm Core Printers, i7500 159 mm 108 mm Varje
11569883 BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm Core Printers, i7500 50 mm 80 mm Varje
11568774 BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm Core Printers, i7500 55,9 mm 104 mm Varje
11518784 BBP11, BBP12, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm Core Printers, i7500 80 mm 108 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11598774 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 800865
Beräknad leverans: 15-12-2026
Utskrivbart papper med termotransfer för allmänna märkningstillämpningar till låg kostnad.
  • 76 mm core
  • Permanent acrylic adhesive
  • Matte finish
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Papper (B-7610)
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Identifiering av riskkommunikation
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm Core Printers, i7500
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Modell THT-108x159-7610
Antal per förpackning 3000-etikett(er) / Box
Kvantitet 3000 etiketter
Form Rektangel
Storlek 108.00 mm (W) x 159.00 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -40 °F till 122 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +50 °C
Tjocklek (engelska) 0,0032 tum
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Mått (L x B) 108.00 mm (W) x 159.00 mm (H)
Längd (engelska) 6,26 tum
Bredd (engelska) 4,25 tum
Bredd (metrisk) 108 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 108.00 mm
Höjd (engelska) 6,26 tum
Höjd (metrisk) 159 mm
Alternativt artikelnummer THT-108x159-7610