Läs mer
Brady™ B-7643 Kabelmarkörer för BBP33
Produktkod. 17434732 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kvantitet:
750 Etiketter
Produktkod. Kvantitet
17434732 750 Etiketter
1 options
Produktkod. 17434732 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 197481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4515.00 SEK
    4273.20 SEK / Paket med 1
    Save 241.80 SEK
    5% Av
I lager
B33 Series termoplastisk polyeter polyuretantagg för kablar.
  • Inga tillsatta halogener
  • Utmärkta brandsäkerhetsegenskaper
  • Minimalt rökutsläpp
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Vitt
Avsluta Matte
Material Termoplastisk polyeter polyuretan
Tryckteknik Termisk överföring
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data-, telekommunikations-, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) BBP ™33 skylt- och etikettskrivare, BradyPrinter i3300 och i5300 industriella etikettskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 60 mm
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Kvantitet 750 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (metrisk) 0.45 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.1 mm
Bredd (metrisk) 60 mm
Höjd (metrisk) 10 mm
Alternativt artikelnummer B33-60x10-7643-WT