Läs mer
Brady™ B-8423 Termiska överföringsetiketter i polyester
Produktkod. 11583135
Change view
Färg:
Gult
Vitt
Höjd (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
11,1 mm
För användning med (utrustning):
BBP ™11 etikettskrivare; BBP ™12 etikettskrivare; THT 76 mm kärnskrivare
BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter PR Plus Series, THT 76 mm kärnskrivare
BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus-serien, IP™ Serie, THT 76 mm kärnskrivare
BBP ™11, ™BBP 12, PR Plus Series, THT 76 mm kärnskrivare
BBP ™11, BBP ™12, BradyPrinter PR Plus-serien
Bredd (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
15 mm
16,5 mm
20 mm
31,8 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Höjd (metrisk) För användning med (utrustning) Bredd (metrisk) unitSize
11583135 Gult 8 mm BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter PR Plus Series, THT 76 mm kärnskrivare 20 mm 1 rulle
11578744 Vitt 5,1 mm BBP ™11, ™BBP 12, PR Plus Series, THT 76 mm kärnskrivare 16,5 mm 1 rulle
11518754 Vitt 6,4 mm BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter PR Plus Series, THT 76 mm kärnskrivare 6,4 mm 1 rulle
11558744 Vitt 6,4 mm BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter PR Plus Series, THT 76 mm kärnskrivare 31,8 mm 1 rulle
11598724 Gult 8 mm BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus-serien, IP™ Serie, THT 76 mm kärnskrivare 20 mm 1 rulle
11578634 Gult 9 mm BBP ™11 etikettskrivare; BBP ™12 etikettskrivare; THT 76 mm kärnskrivare 15 mm 1 rulle
11598744 Vitt 9,5 mm BBP ™11, BBP ™12, BradyPrinter PR Plus-serien 9,5 mm 1 rulle
11548744 Vitt 11,1 mm BBP ™11 etikettskrivare; BBP ™12 etikettskrivare; THT 76 mm kärnskrivare 12,7 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11583135 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 236753
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utskrivbara polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Permanent lim
  • För släta ytor
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad UL, CSA och AGA godkända
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Gult
Avsluta Satin
Formatera Utstansad
Material Polyester (B-8423)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, allmän identifiering, laboratoriemärkning, kretskortsmärkning, lagermärkning, streckkodsmärkning
För användning med (utrustning) BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter PR Plus Series, THT 76 mm kärnskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 23 mm
Etiketter per rad 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Modell BPT-G2-8423-YL
Antal per förpackning 5000 Label(s) / Roll
Kvantitet 5000 etiketter
Form Rektangel
Storlek 20.00 mm (W) x 7.95 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -112°F to +230°F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0.0028 in.
Tjocklek (metrisk) 0.071 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15 mm
Mått (LxB) 20.00 mm (W) x 7.95 mm (H)
Längd (engelska) 0.313 in.
Bredd (engelska) 0.79 in.
Bredd (metrisk) 20 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 20.00 mm
Höjd (engelska) 0.313 in.
Höjd (metrisk) 8 mm
Alternativt artikelnummer BPT-G2-8423-YL