Läs mer
B-(9-Phenyl-9H-carbazol-3-yl)boronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | B-(9-Phenyl-9H-carbazol-3-yl)boronic Acid |
| CAS | 854952-58-2 |
| Molekylformel | C18 H14 B N O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | (9-Phenyl-9H-carbazol-3-yl)boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14BNO2/c21-19(22)13-10-11-18-16(12-13)15-8-4-5-9-17(15)20(18)14-6-2-1-3-7-14/h1-12,21-22H |
| LEDER | OB(O)c1ccc2c(c1)c3ccccc3n2c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | (9-phenylcarbazol-3-yl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.12 |
| Formel vikt | 287.1118 |