Läs mer
b-Alacleatinine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Alacleatinine Hydrochloride |
| CAS | 15231-28-4 |
| Molekylformel | C4H8ClN3O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Amino-5,6-dihydro-4(3H)-pyrimidinone Hydrochloride, Tetrahydro-2-imino-4(1H)-Pyrimidinone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7N3O.ClH/c5-4-6-2-1-3(8)7-4;/h1-2H2,(H3,5,6,7,8);1H |
| LEDER | C1CN=C(NC1=O)N.Cl |
| IUPAC-namn | 2-amino-5,6-dihydro-1H-pyrimidin-4-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.58 |
| Formel vikt | 149.0356 |