Läs mer
b-Anilinoethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Anilinoethanol |
| CAS | 122-98-5 |
| Molekylformel | C8H11NO |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2-(Phenylamino)ethanol, 2-Anilinoethanol, N-(2-Hydroxyethyl)benzenamine, N-(2-Hydroxyethyl)aniline, N-(2-Hydroxyethyl)phenylamine, N-(beta-Hydroxyethyl)anilineN-Anilinoethanol, N-Ethanolaniline, N-Phenyl-2-aminoethanol, N-Phenylethanolamine, NSC 8393 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c10-7-6-9-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2 |
| LEDER | OCCNc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-anilinoethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.18 |
| Formel vikt | 137.0841 |