Läs mer
b-AP15, MedChemExpress
Produktkod. 16493396
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16493396 25 mg -
16492097 50 mg -
16431116 200 mg -
16426386 100 mg 100mg
16421716 500 mg -
16405958 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16493396 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13989
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress b-AP15 is a specific inhibitor of the deubiquitinating enzymes UCHL5 and Usp14.
b-AP15 is a specific inhibitor of the deubiquitinating enzymes UCHL5 and Usp14.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material b-AP15
CAS 1009817-63-3
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H17N3O6
Kvantitet 25 mg
Synonym NSC 687852
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (47.69 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1/C(CN(C(C=C)=O)C/C1=C\C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 419.39
Formel vikt 419.39
Procent renhet 98.09%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death