missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
b,b-Difluorostyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta,beta-Difluorostyrene |
| CAS | 405-42-5 |
| Molekylformel | C8H6F2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (2,2-Difluoroethenyl)benzene, (2,2-Difluorovinyl)benzene, (2,2-Difluorovinyl)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6F2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H |
| LEDER | FC(=Cc1ccccc1)F |
| IUPAC-namn | 2,2-difluoroethenylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.13 |
| Formel vikt | 140.0438 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?