Läs mer
B, Ba, Ca, Mg, Mo, Na, P, Si, Zn @ 2500 μg/g i 75cSt-olja, VHG™
Produktkod. 17970496
Change view
Kvantitet:
200 g
Produktkod. Kvantitet
17970496 200 g
1 options
Produktkod. 17970496 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGMA92500200G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
B, Ba, Ca, Mg, Mo, Na, P, Si, Zn @ 2500 μg/g i 75cSt-olja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium/Boron/Calcium/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Silicon/Sodium/Zinc
CAS 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-70-2, 7439-95-4, 7439-98-7, 7723-14-0
Metoder ICP
Analyt- eller komponentnamn Barium/Boron/Calcium/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Silicon/Sodium/Zinc
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris 75 cSt olja
Kvantitet 200 g
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Barium 2500 μg/g/Boron 2500 μg/g/Calcium 2500 μg/g/Magnesium 2500 μg/g/Molybdenum 2500 μg/g/Phosphorus 2500 μg/g/Silicon 2500 μg/g/Sodium 2500 μg/g/Zinc 2500 μg/g