Läs mer
b-(Benzylamino)propionitril, TRC
Produktkod. 30336852
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30336852 50 g
1 options
Produktkod. 30336852 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB22489050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-(Benzylamino)propionitrile
CAS 706-03-6
Molekylformel C10H12N2
Kvantitet 50 g
Synonym (2-Cyanoethyl)(phenylmethyl)amine, 3-(Benzylamino)propanenitrile, 3-(Benzylamino)propionitrile, 3-[(Phenylmethyl)amino]propanenitrile, Benzyl(2-cyanoethyl)amine, N-(2-Cyanoethyl)benzylamine, N-Benzyl-2-cyanoethylamine, 3-(Benzylamino)propionitrile
InChI formel InChI=1S/C10H12N2/c11-7-4-8-12-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,12H,4,8-9H2
LEDER N#CCCNCc1ccccc1
IUPAC-namn 3-(benzylamino)propannitril
Molekylvikt (g/mol) 160.22
Formel vikt 160.1