Läs mer
b-Bromo-benzeneethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-2-phenylethanol |
| CAS | 41252-83-9 |
| Molekylformel | C8 H9 Br O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | beta-Bromo-benzeneethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BrO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2 |
| LEDER | OCC(Br)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-2-phenylethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.06 |
| Formel vikt | 199.984 |