Läs mer
b-Cembrenediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Cembrenediol |
| CAS | 57605-81-9 |
| Molekylformel | C20H34O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (1R,3R,4E,8E,12S,13E)-1,5,9-Trimethyl-12-(1-methylethyl)-4,8,13-cyclotetradecatriene-1,3-diol, (+)-β-Cembratrienediol, (1S,2E,4R,6R,7E,11E)-Cembra-2,7,11-triene-4,6-diol, Duvene Alcohol, β-4,8,13-Duvatriene-1,3-diol, β-CBD, β-Cembrenediol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H34O2/c1-15(2)18-10-9-16(3)7-6-8-17(4)13-19(21)14-20(5,22)12-11-18/h7,11-13,15,18-19,21-22H,6,8-10,14H2,1-5H3/b12-11+,16-7+,17-13+/t18-,19+,20+/m1/s1 |
| LEDER | C/C1=C\CC/C(C)=C\[C@H](O)C[C@@](C)(O)/C=C/[C@H](C(C)C)CC1 |
| IUPAC-namn | (1R,3R,4E,8E,12S,13E)-1,5,9-trimethyl-12-propan-2-ylcyclotetradeca-4,8,13-triene-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.48 |
| Formel vikt | 306.2559 |