Specifikationer
| Typ | Destillering av Spider |
| För användning med (utrustning) | 20 ml cylindriska kolvar |
| Håller | 6 x 20 mL Cylindrical Flasks |
| Avsmalning | 29.2/32 |
| Volym (metrisk) | 20 mL |