Läs mer
b-Klormetylstyren, TRC
Produktkod. 30367198
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30367198 1 g
1 options
Produktkod. 30367198 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4421701G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Chloromethylstyrene
CAS 2687-12-9
Molekylformel C9H9Cl
Kvantitet 1 g
Synonym NSC 5599, Cinnamyl Chloride, 3-Phenylallyl Chloride, 3-Phenyl-2-propenyl Chloride, 3-Phenyl-2-propen-1-yl Chloride, 3-Chloroprop-1-en-1-ylbenzene, 3-Chloro-1-phenylpropene, 1-Chloro-3-phenyl-2-propene, (3-Chloro-1-propen-1-yl)benzene
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
LEDER ClC\C=C\c1ccccc1
IUPAC-namn [(E)-3-kloroprop-1-enyl]bensen
Molekylvikt (g/mol) 152.62