Läs mer
b-Cyano-L-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Cyano-L-alanine |
| CAS | 6232-19-5 |
| Molekylformel | C4H6N2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Cyano-L-alanine, (2S)-2-Amino-3-cyanopropanoic Acid, L-2-Amino-3-cyanopropanoic Acid, L-3-Cyanoalanine, L-β-Cyanoalanine β-Cyano-L-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3H,1,6H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CC#N)C(O)=O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-cyanopropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.1 |
| Formel vikt | 114.0429 |