Läs mer
b-D-Glucopyranosiduronic Acid Propyl Methyl Ester, 2,3,4-Triacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Propyl Methyl Ester, 2,3,4-Triacetate |
| CAS | 1373360-92-9 |
| Molekylformel | C16H24O10 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO3/c1-19-12-3-2-10-9-17-7-6-16-5-4-11(18)8-13(16)20-15(12)14(10)16/h2-5,11,13,17-18H,6-9H2,1H3/t11-,13+,16+/m1/s1 |
| LEDER | COc1c2c3[C@@]4(CCNCc3cc1)[C@H](C[C@H](O)C=C4)O2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.36 |