Läs mer
b-D-Glukosamin-Pentaacetat, TRC
Produktkod. 30398877
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30398877 5 g
1 options
Produktkod. 30398877 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG5150005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-D-Glucosamine Pentaacetate
CAS 7772-79-4
Molekylformel C16 H23 N O10
Kvantitet 5 g
Synonym β-D-Glucopyranose, 2-(acetylamino)-2-deoxy-, 1,3,4,6-tetraacetate, Glucopyranose, 2-acetamido-2-deoxy-, 1,3,4,6-tetraacetate, β-D- (8CI), 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-N-acetyl-β-D-glucosamine, 2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate, N-Acetyl-β-D-glucosamine tetraacetate, NSC 224432
InChI formel InChI=1S/C16H23NO10/c1-7(18)17-13-15(25-10(4)21)14(24-9(3)20)12(6-23-8(2)19)27-16(13)26-11(5)22/h12-16H,6H2,1-5H3,(H,17,18)/t12-,13-,14-,15-,16-/m1/s1
LEDER CC(=O)N[C@H]1[C@H](OC(=O)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-3,4,6-triacetyloxan-2-yl]metylacetat
Molekylvikt (g/mol) 389.35
Formel vikt 389.1322