Läs mer
Lonza™ bG-blockerare
Produktkod. 11660301
Change view
Kvantitet:
5 x 5 ml
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11660301 5 x 5 ml 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 11660301 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer N190
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Glukanblockerare för att förhindra falskt positiva resultat i LAL-analyser.
  • Glukanblockerare för att förhindra falskt positiva resultat under LAL-analyser.
  • Några exempel på glukankällor inkluderar jäst och cellulosamaterial inklusive hemodialysfilter.
  • Produkten kan användas med någon av våra LAL-analyser. Notera: PYROGENT™ Gel Clot LAL-produkter kräver vanligtvis inteß -G-blockerare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analyser LAL-analyser
Formatera Flaskor
För användning med (applikation) Blockerande glukan för LAL-analyser
Kvantitet 5 x 5 ml