Läs mer
Melford B-Gentiobios
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Ämnets namn: Amygdalos
Molekylformel: C12H22O1
Molekylvikt: 342,3
CAS-nummer: 554-91-6Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 554-91-6 |
| Molekylformel | C12H22O11 |
| Kvantitet | 1 g |