Läs mer
Tocris Bioscience™ B-HT 933 dihydrochloride
Beskrivning
Selective α2-adrenoceptor agonist. Exhibits greater than 300-fold selectivity for the α2-adrenoceptor over the α1-adrenoceptor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | B-HT 933 dihydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 254.16 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.16 |