Läs mer
Tocris Bioscience™ B-HT 933 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18054712
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18054712 50 mg
18014212 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18054712 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2758/50
Selective α2 agonist
Selective α2-adrenoceptor agonist. Exhibits greater than 300-fold selectivity for the α2-adrenoceptor over the α1-adrenoceptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36067-72-8
Molekylformel C9H17Cl2N3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material B-HT 933 dihydrochloride
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 254.16
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 254.16
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.