Läs mer
b-Hydroxy-3,5-diiodo-tyrosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Hydroxy-3,5-diiodo-tyrosine |
| CAS | 90347-71-0 |
| Molekylformel | C9H9I2NO4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Amino-3-hydroxy-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9I2NO4/c10-4-1-3(2-5(11)8(4)14)7(13)6(12)9(15)16/h1-2,6-7,13-14H,12H2,(H,15,16) |
| LEDER | NC(C(O)c1cc(I)c(O)c(I)c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-hydroxy-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 448.98 |
| Formel vikt | 448.8621 |