Läs mer
Bollé Safety B-Line BL15 klara glasögon
Produktkod. 12649130 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Linsbeläggning:
Anti-dimma, Slagtålig, UV-behandlad
Obelagd
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsbeläggning unitSize
12649130 Obelagd Varje
12659130 Anti-dimma, Slagtålig, UV-behandlad Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12649130 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer BL15API
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.70 SEK
    31.00 SEK / Paket med 1
    Save 3.70 SEK
    10% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
B-LINE är en serie skyddsglasögon som är tillgänglig för alla och är anpassade till de vanligaste industriella riskerna.
  • Klar genomskinlig ram
  • Förseglade eller ventilerade versioner tillgängliga
  • Justerbar rem
  • Passar över glasögon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Obelagd
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
Ram färg Klart
Inkluderar Justerbar rem
Vikt (metrisk) 76 g
Material Rem: Nylon Polyester
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial PVC